Läs mer
GPR153 Rabbit anti-Human, Monkey, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16081967
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16081967 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 16081967 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB16317.50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR153.
Specifikationer
Antigen GPR153
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR153.
Utspädning Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (34 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gen GPR153
Genaccessionsnr. Q6NV75
Gene Alias DKFZp762B2210/PGR1
Gensymboler GPR153
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to human GPR153.
Reningsmetod Immunoaffinity purification
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 387509
Testspecificitet C-terminal Cytoplasmic domain of human.
Målarter Human, Monkey, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only