missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rabbit anti-Guinea Pig IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30233051 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30233051 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30233051 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP174881APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Guinea Pig samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Immunogen This Rabbit anti-Guinea Pig IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified guinea pig IgG (H&L).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Guinea Pig
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.