missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) (ad/ay), Rabbit, HRP, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16071177
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16071177 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16071177 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB14256.1mL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) (ad/ay).

Specifikationer

Antigen hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) (ad/ay)
Användningsområden Immunoblot
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) (ad/ay).
Utspädning The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (10mg/mL BSA, 0.002% thimerosal)
Värd art Rabbit
Immunogen Mixture of subtypes ad & ay. hepatitis B virus surface antigen purified from human serum.
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet Monospecific, reacts only with Hepatitis B surface antigen including the pre-S1 epitope. Non-reactive with normal human serum.
Målarter Hepatitis B virus
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.