missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rabbit anti-Human IgA Heavy Chain Secondary Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18777753 Handla allt Bio Techne Produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18777753 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP172777
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

IgA Heavy Chain Polyclonal specifically detects IgA Heavy Chain in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Användningsområden Dot Blot, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.9 mg/mL
Gene Alias Immunoglobulin A
Reningsmetod Affinity Purified
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgA
Produktlinje Novus

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.