Läs mer
Rabbit anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Produktkod. 30227008 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Produktkod. Kvantitet
30227008 0.5 mL
1 options
Produktkod. 30227008 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP172785F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3465.00 SEK
    3274.95 SEK / 0.5ml
    Save 190.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG F(ab')2
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Immunogen Rabbit anti-Human IgG F(ab)2 Secondary Antibody (Pre-adsorbed)was produced in rabbit by repeated immunization with human IgG F(ab')2 fragment.
Reningsmetod Multi-step
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus