Läs mer
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Produktkod. 11443786 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443786 2 mL 2ml
1 options
Produktkod. 11443786 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0855221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3390.00 SEK
    3224.88 SEK / 2ml
    Save 165.12 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
Specifikationer
Antigen IgG, Whole Molecule
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Värd art Rabbit
Kvantitet 2 mL
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Form Purified
Isotyp IgG