Läs mer
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Produktkod. 11493656 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493656 2 mL 2ml
1 options
Produktkod. 11493656 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0855008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 SEK
    2745.81 SEK / 2ml
    Save 139.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Hu
Immunostaining
Specifikationer
Antigen Human IgG
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Värd art Rabbit
Kvantitet 2 mL
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Form Lyophilized