Läs mer
Rabbit anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody (245), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 30239677 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30239677 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30239677 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP340578H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG1 Fc in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG1 Fc
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 245
Konjugera HRP
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IgG1 Fc (Uniprot#: P01857-1; Glu99-Lys330,C103S). HEK293 used as expression system.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG