missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IL7R (phospho Y449), Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16049196
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16049196 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16049196 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB10331.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Il7r.

Specifikationer

Antigen IL7R
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Il7r.
Utspädning ELISA (1:100000) Western Blot (1:1000-1:10000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
Gen Il7r
Gene Alias CD127/IL-7Ralpha/MGC107557
Gensymboler Il7r
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y449 of mouse Il7r.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 16197
Testspecificitet This antibody is specific to mouse IL-7 protein phosphorylated at Y449.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.