missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KCNK12, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16095857
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16095857 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16095857 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB25687.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of KCNK12.

This gene encodes one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. The product of this gene has not been shown to be a functional channel, however, it may require other nonpore-forming proteins for activity. [provided by RefSeq

Specifikationer

Antigen KCNK12
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of KCNK12.
Utspädning Western Blot (0.5 ug/mL) Immunohistochemistry (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.05% sodium azide)
Gen KCNK12
Gene Alias THIK-2/THIK2
Gensymboler KCNK12
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 14 amino acids at C-terminus of human KCNK12.
Reningsmetod Peptide affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56660
Testspecificitet KCNK12 antibody is predicted to not cross-react with other KCNK protein family members.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.