Läs mer
KIAA1804 (MLK4), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16068527
Change view
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
400µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16068527 400 μL 400µL
1 options
Produktkod. 16068527 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB3199.400uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MLK4.
Specifikationer
Antigen KIAA1804 (MLK4)
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MLK4.
Utspädning Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:10-50) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gen KIAA1804
Gene Alias MLK4/RP5-862P8.2/dJ862P8.3
Gensymboler KIAA1804
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to N-terminus of human MLK4.
Reningsmetod Protein A purification
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84451
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only