Läs mer
KIAA1919, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16135280
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
16135280 100 μL
1 options
Produktkod. 16135280 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB22589.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant KIAA1919.
Sequence: SGLNEYEEENEEEDAEKWNEMDFEMIETNDTMRHSIIETSRSSLTEPTAEVYNQYPSNALVFESSPFNTGSAHVKHLPETR
Specifikationer
Antigen KIAA1919
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant KIAA1919.
Utspädning Immunohistochemistry (1:10-1:20) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen KIAA1919
Gene Alias MGC33953/NaGLT1
Gensymboler KIAA1919
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human KIAA1919.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 91749
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only