Läs mer
Rabbit anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™
Produktkod. 30230910 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30230910 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 30230910 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP260665PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3780.00 SEK
    3574.20 SEK / 0.5ml
    Save 205.80 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG Fc
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Immunogen Rabbit anti-Mouse IgG Fc fragment Secondary Antibody was produced by repeated immunization with mouse IgG F(c) fragment in rabbit.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG