Läs mer
Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 30231617 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30231617 1 mL
1 options
Produktkod. 30231617 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268550F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Immunogen Mouse IgG paraproteins
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG