Läs mer
Invitrogen™ Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Produktkod. 10670264
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10670264 1 mL 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10670264 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 616520
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody for ELISA, Western Blot
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Mouse IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera HRP
Formulering PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4
Värd art Rabbit
Immunogen Gamma Immunoglobin.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring 4°C
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rabbit anti-Mouse IgG Secondary Antibody, HRP conjugate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone