Läs mer
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [FITC], R&D Systems™
Produktkod. 30281474 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30281474 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30281474 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343768F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Monoclonal specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG1
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 20
Konjugera FITC
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus