Läs mer
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [HRP], Novus Biologicals™
Produktkod. 30281477 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30281477 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30281477 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343768H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG1
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 20
Konjugera HRP
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG