missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [Janelia Fluor 525], Novus Biologicals™

Produktkod. 30281479 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30281479 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30281479 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343768JF525
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

IgG1 Monoclonal specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG1
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 20
Konjugera Janelia Fluor 525
Utspädning ELISA
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.