Learn More
Rabbit anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, HRP, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsBeschreibung
IgM Heavy Chain Polyclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgM Heavy Chain |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | HRP |
| Dilution | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA 1:180000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500 |
| Gene Alias | Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain |
| Gene Symbols | IGHM |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Mouse IgM u mu chain |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?