missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NEK7 Rabbit anti-Bovine, Chicken, Dog, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16075747
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16075747 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16075747 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB25579.50ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NEK7.

NIMA-related kinases share high amino acid sequence identity with the gene product of the Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' gene, which controls initiation of mitosis.[supplied by OMIM

Specifikationer

Antigen NEK7
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NEK7.
Utspädning Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gen NEK7
Gensymboler NEK7
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at N-terminus of human NEK7.
Reningsmetod Immunoaffinity chromatography
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140609
Testspecificitet BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Målarter Bovine, Canine, Chicken, Equine, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.