missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NOX3 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16102190
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16102190 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16102190 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB16019.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Nox3.

Specifikationer

Antigen NOX3
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Nox3.
Utspädning ELISA (1:2000-1:5000) Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
Gen Nox3
Gene Alias GP91-3/MGC124289/het/nmf250
Gensymboler Nox3
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to C-terminus of mouse Nox3.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 224480
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.