Läs mer
OTOR, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16124540
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16124540 100 μL 100µL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16124540 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB21682.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant OTOR.
The protein encoded by this gene is secreted via the Golgi apparatus and may function in cartilage development and maintenance. A frequent polymorphism in the translation start codon of this gene can abolish translation and may be associated with forms of deafness. This gene is a member of the melanoma-inhibiting activity gene family. In addition, alternate polyA sites exist for this gene. [provided by RefSeq
Sequence: RLASKKLCADDECVYTISLASAQEDYNAPDCRFINVKKGQQIYVYSKLVKENGAGEFWAGSVYGDGQDEMGVVGYFPRNLVKEQRVYQEATKEVPTTDIDFFCE
Spezifikation
Antigen OTOR
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant OTOR.
Utspädning Immunohistochemistry (1:50-1:200) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen OTOR
Gene Alias FDP/MGC126737/MGC126739/MIAL/MIAL1
Gensymboler OTOR
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human OTOR.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56914
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.