missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PARL, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16040397
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16040397 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16040397 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB13061.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PARL.

This gene encodes a mitochondrial integral membrane protein. Following proteolytic processing of this protein, a small peptide (P-beta) is formed and translocated to the nucleus. This gene may be involved in signal transduction via regulated intramembrane proteolysis of membrane-tethered precursor proteins. Variation in this gene has been associated with increased risk for type 2 diabetes. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq

Specifikationer

Antigen PARL
Användningsområden Immunocytochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PARL.
Utspädning Western Blot (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.02% sodium azide)
Gen PARL
Gene Alias PRO2207/PSARL/PSARL1/PSENIP2/RHBDS1
Gensymboler PARL
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to N-terminus 15 amino acids of human PARL.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55486
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.