missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PPAPDC1B, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16083697
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16083697 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16083697 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB19156.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody rasied against synthetic peptide of PPAPDC1B.

Specifikationer

Antigen PPAPDC1B
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody rasied against synthetic peptide of PPAPDC1B.
Utspädning Western blot (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.02% sodium azide)
Gen PPAPDC1B
Genaccessionsnr. NP_001096029
Gene Alias DPPL1/HTPAP
Gensymboler PPAPDC1B
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 14 amino acids near N-terminus of human PPAPDC1B.
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84513
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.