missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PTEN (phospho S385), Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16040127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16040127 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16040127 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB12751.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of PTEN.

Sequence: DTSDP

Specifikationer

Antigen PTEN
Användningsområden Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of PTEN.
Utspädning Western Blot (0.1-1 ug/mL) ELISA (0.01-0.1 ug/mL) Immunoprecipitation (2-5 ug/mL) Immunohistochemistry (1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In TBS, pH 7.2 (BSA, 10% Proclin300)
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S385 of human, mouse and rat PTEN.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet This antibody recognizes PTEN with a phosphorylated site at Serine 385. It does not cross-react with non-phosphospecific peptide.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.