missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Raf1 (phospho S642), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Raf1.

Brand:  Abnova PAB9660.100uL

Produktkod. 16061818

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7595.00 SEK
    6635.84 SEK / 100µL
    Save 959.16 SEK
    12% Av

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Specifikationer

Specifikationer

Raf1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Raf1.
In 10mM HEPES, 150mM NaCl, pH 7.5 (50% glycerol, 10% BSA)
Raf1
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S642 of rat Raf1.
100 μL
Primary
Bovine, Canine, Chicken, Human, Mouse, Primate, Rat
Liquid
Western Blot
Unconjugated
Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Raf1
Rabbit
Affinity purification
RUO
24703
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.

For Research Use Only