Läs mer
Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Produktkod. 30232173 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Produktkod. Kvantitet
30232173 0.5 mL
1 options
Produktkod. 30232173 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP260688F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.00 SEK
    2790.90 SEK / 0.5ml
    Save 164.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Immunogen Rat IgG whole molecule
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus