missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

REXO1 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16091827
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16091827 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16091827 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB15837.50ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Rexo1.

Specifikationer

Antigen REXO1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Rexo1.
Utspädning Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen Rexo1
Gene Alias 1700021P10Rik/2610511M11Rik/AW050347/EloA-BP1/Tceb3bp1
Gensymboler Rexo1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant GST fusion protein corresponding to 241 amino acids of mouse Rexo1.
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 66932
Testspecificitet Specific to recombinant protein GX1676. This antibody detects mREXO1 protein.
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.