Läs mer
SETD1B Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16104340
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16104340 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16104340 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB21443.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SETD1B.
SET1B is a component of a histone methyltransferase complex that produces trimethylated histone H3 at Lys4 (Lee et al., 2007 [PubMed 17355966]).[supplied by OMIM
Sequence: DSLGMEEEVDIETEAVAPEERPSMLDEPPLPVGVEEPADSREPPEEPGLSQEGAMLLSPEPPAKEVEARPPLSPER
Specifikationer
Antigen SETD1B
Användningsområden Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SETD1B.
Utspädning Immunohistochemistry (1:50-1:200) Immunofluorescence (1-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen SETD1B
Gene Alias FLJ20803/KIAA1076/KMT2G/Set1B
Gensymboler SETD1B
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human SETD1B.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23067
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only