missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rabbit anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Produktkod. 18274092 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18274092 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18274092 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP172650

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Alkaline Phosphatase (AP)
Utspädning Western Blot 1:400 - 1:1600, ELISA 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000
Värd art Rabbit
Immunogen Sheep IgG whole molecule
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This antibody was pre-adsorbed against Human Serum Proteins. No reaction was observed against Human Serum Proteins.
Målarter Sheep
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.