missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STAT4 (phospho Y693), Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16080127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16080127 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16080127 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB12755.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of STAT4.

Specifikationer

Antigen STAT4
Användningsområden Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of STAT4.
Utspädning Western Blot (0.1-1 ug/mL) ELISA (0.01-0.1 ug/mL) Immunoprecipitation (2-5 ug/mL) Immunohistochemistry (1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In TBS, pH 7.2 (BSA, 10% Proclin300)
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y693 of human, mouse, rat, bovine, chicken and dog STAT4.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet This antibody recognizes STAT4 with a phosphorylated sites of Tyr693. It does not cross-react with non-phosphospecific peptide.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.