missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STK31 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16067887
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16067887 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16067887 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB2811.400uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of STK31.

This gene is similar to a mouse gene that encodes a putative protein kinase with a tudor domain, and shows testis-specific expression. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq

Specifikationer

Antigen STK31
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of STK31.
Utspädning Western Blot (1:1000) Immunohistochemistry (1:50-100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gen STK31
Gene Alias FLJ16102/SGK396/TDRD8
Gensymboler STK31
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of human STK31.
Reningsmetod Protein G purification
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56164
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.