missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TMEM30C, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16042937
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16042937 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16042937 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB17497.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TMEM30C.

Specifikationer

Antigen TMEM30C
Användningsområden ELISA, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TMEM30C.
Utspädning Immunofluorescence (1:500-1:1000) ELISA (1:20000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
Gen TMEM30C
Gene Alias CDC50C
Gensymboler TMEM30C
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to internal of human TMEM30C.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 644444
Testspecificitet This antibody detects endogenous levels of total TMEM30C protein.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.