Läs mer
TPH1 (phospho S58), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16041778
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16041778 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16041778 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB9615.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of TPH1.
Specifikationer
Antigen TPH1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of TPH1.
Utspädning Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 10mM HEPES, 150mM NaCl, pH 7.5 (50% glycerol, 10% BSA)
Gen TPH1
Gene Alias TPH
Gensymboler TPH1
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S58 of rabbit TPH1.
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100101558
Målarter Bovine, Canine, Frog, Human, Mouse, Primate, Rabbit, Rat, Zebrafish
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only