missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TRIM66, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16104720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
16104720 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16104720 Fornitore Abnova N. del fornitore PAB21896.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant TRIM66.

Sequence: RLERLKICAASSGEMPVFKLKPQKNDQDGSFLLIIECGTESSSMSIKVSQDRLSEATQAPGLEGRKVTVTSLAGQRPPEVEGTSPEEHRLIPRTP

Specifica

Antigen TRIM66
Användningsområden Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant TRIM66.
Utspädning Immunohistochemistry (1:20-1:50) Immunofluorescence (1-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen TRIM66
Gene Alias C11orf29/TIF1D/TIF1DELTA
Gensymboler TRIM66
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human TRIM66.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9866
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.