missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TYW3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16054007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16054007 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16054007 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB19454.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TYW3.

Wybutosine (yW) is a hypermodified guanosine at the 3-prime position adjacent to the anticodon of phenylalanine tRNA that stabilizes codon-anticodon interactions during decoding on the ribosome. TYW3 is the human homolog of a yeast gene essential for yW synthesis (Noma and Suzuki, 2006).[supplied by OMIM

Specifikationer

Antigen TYW3
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TYW3.
Utspädning Western blot (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.02% sodium azide)
Gen TYW3
Gene Alias C1orf171/FLJ40918
Gensymboler TYW3
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 17 amino acids near the center region of human TYW3.
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 127253
Testspecificitet TYW3 antibody is predicted to not cross-react with other TYW protein family members. At least two isoforms of TYW3 are known to exist; this antibody will detect both isoforms.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.