Läs mer
UBA2 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16045057
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16045057 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16045057 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB24832.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of UBA2.
Specifikationer
Antigen UBA2
Användningsområden Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of UBA2.
Utspädning Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) Immunofluorescence (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 1X PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide)
Gen UBA2
Gene Alias ARX/FLJ13058/HRIHFB2115/SAE2
Gensymboler UBA2
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to UBA2.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10054
Testspecificitet UBA2 polyclonal antibody detects endogenous levels of UBA2 protein.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only