missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

UNQ1887, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16039047
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16039047 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16039047 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB4380.400uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of UNQ1887.

Specifikationer

Antigen UNQ1887
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of UNQ1887.
Utspädning ELISA (1:1000) Western Blot (1:100-500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gen UNQ1887
Gene Alias DKFZp586C1324/IMP2/MDHV1887/MGC126674/MGC126676/MGC90402/PRO4332/PSL4/SPPL3
Gensymboler UNQ1887
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to N-terminus of human UNQ1887.
Reningsmetod Protein G purification
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 121665
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.