Läs mer
ZBTB45, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16105370
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16105370 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16105370 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB22695.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ZBTB45.
Sequence: PTLQPEAAPSTQLGEVPAPSAAPTTAPSGTPARTPGAEPPTYECSHCRKTFSSRKNYTKHMFIHSGEKPHQCAVCW
Specifikationer
Antigen ZBTB45
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ZBTB45.
Utspädning Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen ZBTB45
Gene Alias DKFZp547H249/FLJ14486/ZNF499
Gensymboler ZBTB45
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human ZBTB45.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84878
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only