Läs mer
MP Biomedicals Kanindiet, renat, pulver
Produktkod. 11402821 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402821 20 kg 20kg
11492811 10 kg 10kg
11412821 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402821 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296009420
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Renad kanindiet. Kosten innehåller vitaminer och mineraler för att stödja hälsan.
  • Renad kanindiet
  • Kosten innehåller vitaminer och mineraler för att stödja hälsan
  • Innehåller sojaprotein, kolin, etoxikin och MP vitaminer och mineralblandningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pulver
Kvantitet 20 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.