Läs mer
Invitrogen™ Kanin-gamma-globulin
Produktkod. 11819230
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11819230 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11819230 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31887
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kaninkontroll
Koncentrationen kan variera något från parti till parti, se lot-specifikt datablad för exakt koncentration. Förvaring: Efter öppning, späd ut endast tillräckligt med antikroppar för en enda dags användning. Ursprungsland: USA.
Kanin IgG avser immunoglobulin G-antikroppar som produceras av kaniner som svar på ett antigen. Dessa antikroppar används ofta i laboratorieforskning som ett detektionsverktyg för specifika proteiner, molekyler eller celler. Kanin-IgG-antikroppar är mycket specifika och har en stark affinitet för sitt mål, vilket gör dem idealiska för användning i olika tillämpningar såsom western blotting, immunohistokemi och flödescytometri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
Produkttyp Kanin Gamma Globulin
Kvantitet 10 mg
Koncentration 11.3 mg/mL
Formulering PBS utan konserveringsmedel; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, chipanalys, immunfällning, flödescytometri
Isotyp Ig