Läs mer
Rabbit IgG Fab Goat anti-Rabbit, Clone: RMG01 (Biotin), Abnova™
Produktkod. 16119249
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16119249 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 16119249 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB14943.50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat Monoclonal Antibody
Goat monoclonal antibody raised against native rabbit IgG Fab.
  • High specificity
  • High reactivity
Specifikationer
Antigen Rabbit IgG Fab
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona RMG01
Konjugera Biotin
Beskrivning Goat monoclonal antibody raised against native rabbit IgG Fab.
Utspädning ELISA (0.01-0.5 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunohistochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blotting (0.1-0.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide)
Värd art Goat
Immunogen Native purified rabbit IgG.
Reningsmetod Protein G purification
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only (RUO)