Läs mer
Rabbit IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
3305.00 SEK - 26605.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG |
|---|---|
| Utspädning | Immunohistochemistry |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | HRP Polymer |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18792418
![]() |
R&D Systems
VC003-025 |
25 mL | |||||||
18768538
![]() |
R&D Systems
VC003-050 |
50 mL (2 x 25 mL) |
5560.00 SEK
50ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18783249
![]() |
R&D Systems
VC003-125 |
125 mL |
14240.00 SEK
125ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18783868
![]() |
R&D Systems
VC003-250 |
250 mL (2 x 125 mL) |
26605.00 SEK
250ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifikationer
| IgG | |
| Immunohistochemistry | |
| HRP Polymer | |
| RUO | |
| Supplied as a solution in PBS with preservative. | |
| 3500 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Detects heavy ( gamma ) chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin rabbit serum proteins or serum proteins from human, mouse or rat, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC. |
| Immunohistochemistry | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Rabbit | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Rabbit IgG | |
| Secondary | |
| 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto