Läs mer
Rabbit IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
3305.00 SEK - 26605.00 SEK
Specifikationer
Antigen IgG
Utspädning Immunohistochemistry
Användningsområden Immunohistochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP Polymer
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18792418
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
VC003-025
25 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18768538
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
VC003-050
50 mL (2 x 25 mL)
5560.00 SEK
50ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18783249
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
VC003-125
125 mL
14240.00 SEK
125ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18783868
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
VC003-250
250 mL (2 x 125 mL)
26605.00 SEK
250ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifikationer
Specifikationer
IgG
Immunohistochemistry
HRP Polymer
RUO
Supplied as a solution in PBS with preservative.
3500
IgG
Affinity Purified
Detects heavy ( gamma ) chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin rabbit serum proteins or serum proteins from human, mouse or rat, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC.
Immunohistochemistry
Polyclonal
Goat
Rabbit
Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Rabbit IgG
Secondary
6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato