Läs mer
Invitrogen™ Kanin MIP-1beta ELISA Utrustning
Produktkod. 17185829
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17185829
Brand: Invitrogen™ ER12RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Kanin MIP-1beta kvantifierar kanin MIP-1beta i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant kanin MIP-1beta.
CCL4 (makrofaginflammatoriskt protein 1-beta, MIP1B) tillhör familjen intercrine beta (chemokine CC). Funktionellt är CCL4 involverad i kemotaktiska och proinflammatoriska effekter och homeostas. CCL4 produceras av makrofager vid stimulering av bakteriella endotoxiner. CCL4 rekryterar och stimulerar olika inflammatoriska celler på platser för inflammation. CCL4 produceras av lymfocyter, makrofager och dendritiska celler. Både CCL4 och det relaterade proteinet CCL3 deltar i värdens svar på invaderande bakteriella, virala, parasiter och svamppatogener genom att reglera handeln och aktiveringstillståndet för utvalda undergrupper av inflammatoriska celler. Medan både CCL4 och CCL3 utövar liknande effekter på monocyter, skiljer sig deras effekt på lymfocyter, där CCL4 selektivt attraherar CD4+-lymfocyter och CCL3 selektivt attraherar CD8+-lymfocyter. Dessutom har båda visat sig vara potenta kemoattraktanter för B-celler, eosinofiler och dendritiska celler. Den bearbetade formen av CCL4 kan inducera nedmodulering av ytuttryck av kemokinreceptorn CCR5, och därmed inhibera det CCR5-medierade inträdet av HIV-1 i T-celler. CCL4 binder med hög affinitet till CCR5-receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer ACT2; ACT-2; AT744.1; CC kemokinligand 4; CC-motiv kemokin 4; CC-motiv kemokinligand 4; CCL4; kemokin (CC-motiv) ligand 4; G-26; G-26 T-lymfocytutsöndrat protein; HC21; immunaktiveringsgen 2; immunaktiveringsprotein 2; LAG1; LAG-1; Lymfocytaktiveringsgen 1-protein; Makrofager inflammatoriskt protein 1-beta; makrofag inflammatoriskt protein-1 beta; MGC104418; MGC126025; MGC126026; MIP-1 beta; Miplb; MIP-1B; Mipl-b; MIP1B1; MIP1beta; MIP-1 BETA; MIP-1-beta; MIPl-beta; MIP-1-beta(1-69); MIP-1-beta(3-69); PAT 744; Protein H400; förmodat MIP-1 beta-protein; RP23-320E6.8; SCY4A; SCYA2; SCYA4; utsöndrat protein G-26; SIS-gamma; liten inducerbar cytokin A4; liten inducerbar cytokin A4 (homolog med mus Mip-1 b); liten inducerbar cytokin A4; T-cellsaktiveringsprotein 2
Analysintervall 24,6 till 6 000 pg/ml
Analyskänslighet 24.6 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 100008984
Gensymbol CCL4
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål CCL4
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter