Läs mer
Invitrogen™ Kanin TNF alfa ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
TNF alfa är ett multifunktionellt proinflammatoriskt cytokin som tillhör superfamiljen tumörnekrosfaktor (TNF). Detta cytokin utsöndras huvudsakligen av makrofager och binder till dess receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa är involverat i regleringen av immunceller, cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. TNF-alfa existerar som en multimer av två, tre eller fem icke-kovalent kopplade enheter, men visar ett enda 17 kDa-band efter SDS-PAGE under icke-reducerande betingelser. Knockoutstudier på möss antydde också den neuroprotektiva funktionen hos TNF alfa och har observerats orsaka tumörnekros när de injiceras i tumörbärande möss. Andra funktioner hos TNF-alfa inkluderar dess roll i immunsvaret mot bakteriella, virala, parasitära och vissa svampinfektioner, såväl som dess roll i nekrosen av specifika tumörer. TNF alfa orsakar cytolys eller cytostas av vissa transformerade celler, och är synergistisk med interferon-gamma i dess cytotoxicitet. Detta cytokin har varit inblandat i en mängd olika sjukdomar, inklusive autoimmuna sjukdomar, insulinresistens och cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P04924 |
| Analysintervall | 15,63 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 9.38 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 100009088 |
| Gensymbol | Tnf |
| Interassay CV | <10% |
| Visa mer |