Läs mer
Rabeprazole-d3 Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30411787
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411787 1 mg
30410899 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30411787 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR0705031MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C18H17D3N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 384.44
Synonym 2-[[[(4-(3-Methoxy-d3)propoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole Sodium Salt
LEDER CC(C(OCCCOC([2H])([2H])[2H])=CC=N1)=C1CS(C(N2[Na])=NC3=C2C=CC=C3)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rabeprazole - d3 Sodium Salt
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/i2D3;