Läs mer
Rabeprazole-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rabeprazole-d4 |
| CAS | 934295-48-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H17D4N3O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-4,5,6,7-d4, (±)-Rabeprazole-d4, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d4, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d4, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]benzimidazole-d4, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, -d4 Habeprazole-d4, LY 307640-d4, Newprazole-d4, Pariets-d4, Rabeloc-d4, Rabemax-d4, Rabiral-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)/i3D,4D,6D,7D |
| LEDER | O=S(CC1=NC=CC(OCCCOC)=C1C)C2=NC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.47 |
| Formel vikt | 363.1555 |
| Visa mer |