Läs mer
Rabeprazol EP Förorening H (Lansoprazol EP Förorening F), Mikromol™
Beskrivning
Rabeprazol EP Förorening H (Lansoprazol EP Förorening F)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 168167-42-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H12 Cl N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-klor-3-metylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol |
| Visa mer |