Läs mer
Rabeprazol EP Förorening H (Lansoprazol EP Förorening F), Mikromol™
Produktkod. 30461899
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461899 4 x 25 mg
30051067 25 mg
17904046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461899 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Rabeprazol EP Förorening H (Lansoprazol EP Förorening F), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
CAS 168167-42-8
Analyt- eller komponentnamn 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 Cl N3 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-namn 2-[(4-klor-3-metylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 305.78
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 305,039 g/mol