Läs mer
Rabeprazol N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30051873
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051873 25 mg
18023310 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051873 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0618.040025
 Begränsad artikel
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Rabeprazol N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rabeprazole N-Oxide
CAS 924663-38-7
Analyt- eller komponentnamn Rabeprazole N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H21 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Rabeprazole N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. D (EP), Rabeprazole Imp. D (EP), Rabeprazole USP Related Compound B, Rabeprazole USP RC B, Rabeprazole Related Compound B, Rabeprazole Sodium Impurity D, Rabeprazole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
LEDER COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC-namn 2-[[4-(3-metoxypropoxy)-3-metyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 375.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 375,1253 g/mol